Stampa…
2-Isobutylpiperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902736-100MG OR902736-1G OR902736-250MG
APOSOR902736-100MGEA 190 EUR
APOSOR902736-100MG APOSOR902736-1G APOSOR902736-250MG
2-Isobutylpiperidine hydrochloride 95%
2-Isobutylpiperidine hydrochloride
Formula: C₉H₁₉N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07357608
CAS Number: 14162-69-7