Stampa…
(2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902654-1G OR902654-5G
APOSOR902654-1GEA 219 EUR
APOSOR902654-1G APOSOR902654-5G
(2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol 95%
(2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690257
CAS Number: 73051-88-4