Stampa…
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR902636-100G OR902636-25G OR902636-5G
APOSOR902636-100GEA 354 EUR
APOSOR902636-100G APOSOR902636-25G APOSOR902636-5G
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129167
CAS Number: 7300-91-6