Stampa…
(3-Piperidinophenyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902626-1G OR902626-5G
APOSOR902626-1GEA 183 EUR
APOSOR902626-1G APOSOR902626-5G
(3-Piperidinophenyl)methanol 97%
(3-Piperidinophenyl)methanol
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772816
CAS Number: 852180-58-6