Stampa…
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902612-1G OR902612-5G
APOSOR902612-1GEA 183 EUR
APOSOR902612-1G APOSOR902612-5G
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06208645
CAS Number: 870704-26-0