Stampa…
6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902576-1G OR902576-250MG
APOSOR902576-1GEA 633 EUR
APOSOR902576-1G APOSOR902576-250MG
6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 98%
6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₄
Peso molecolare: 192,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06254721
CAS Number: 50551-61-6