Stampa…
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902508-1G OR902508-250MG
APOSOR902508-1GEA 807 EUR
APOSOR902508-1G APOSOR902508-250MG
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₇N
Peso molecolare: 175,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663469
CAS Number: 383127-44-4