Stampa…
Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902506-1G OR902506-250MG
APOSOR902506-1GEA 619 EUR
APOSOR902506-1G APOSOR902506-250MG
Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053690
CAS Number: 116350-38-0