Stampa…
1-(3-Methyl-pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902467-1G OR902467-250MG
APOSOR902467-1GEA 502 EUR
APOSOR902467-1G APOSOR902467-250MG
1-(3-Methyl-pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(3-Methyl-pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02665158
CAS Number: 383136-11-6