Stampa…
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR902455-1G OR902455-5G
APOSOR902455-1GEA 270 EUR
APOSOR902455-1G APOSOR902455-5G
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate
Formula: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 242,702 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028165
CAS Number: 916210-27-0