Stampa…
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR902339-1G OR902339-5G
APOSOR902339-1GEA 151 EUR
APOSOR902339-1G APOSOR902339-5G
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂S
Punto di fusione: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14694722
CAS Number: 501082-56-0