Stampa…
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902247-100MG OR902247-1G OR902247-250MG
APOSOR902247-100MGEA 108 EUR
APOSOR902247-100MG APOSOR902247-1G APOSOR902247-250MG
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13175940
CAS Number: 883993-15-5