Stampa…
2-Phenylazepane 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902176-1G OR902176-5G
APOSOR902176-1GEA 342 EUR
APOSOR902176-1G APOSOR902176-5G
2-Phenylazepane 96%
2-Phenylazepane
Formula: C₁₂H₁₇N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663698
CAS Number: 3466-82-8