Stampa…
2-(Isopropylamino)nicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902128-1G OR902128-25G OR902128-5G
APOSOR902128-1GEA 125 EUR
APOSOR902128-1G APOSOR902128-25G APOSOR902128-5G
2-(Isopropylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Isopropylamino)nicotinonitrile
Formula: C₉H₁₁N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09939041
CAS Number: 28721-27-9