Stampa…
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
OR902126-1G OR902126-250MG
APOSOR902126-1GEA 314 EUR
APOSOR902126-1G APOSOR902126-250MG
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 95%
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₀ClN
Peso molecolare: 167,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09034992
CAS Number: 21172-88-3