Stampa…
3-Chloro-4-ethoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902121-10G OR902121-1G OR902121-5G
APOSOR902121-10GEA 285 EUR
APOSOR902121-10G APOSOR902121-1G APOSOR902121-5G
3-Chloro-4-ethoxyaniline 98%
3-Chloro-4-ethoxyaniline
Formula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08687289
CAS Number: 5211-02-9