Stampa…
2-(Benzyloxy)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902071-1G OR902071-5G
APOSOR902071-1GEA 219 EUR
APOSOR902071-1G APOSOR902071-5G
2-(Benzyloxy)pyridine 98%
2-(Benzyloxy)pyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701434
CAS Number: 40864-08-2