Stampa…
3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902028-1G OR902028-5G
APOSOR902028-1GEA 198 EUR
APOSOR902028-1G APOSOR902028-5G
3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine 98%
3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
Peso molecolare: 188,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18254096
CAS Number: 22353-53-3