Stampa…
Ethyl 4-hydroxynicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901985-1G OR901985-250MG
APOSOR901985-1GEA 502 EUR
APOSOR901985-1G APOSOR901985-250MG
Ethyl 4-hydroxynicotinate 98%
Ethyl 4-hydroxynicotinate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234426
CAS Number: 57905-31-4