Stampa…
(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-4-nitropyridine
OR901944-1G OR901944-250MG
APOSOR901944-1GEA 633 EUR
APOSOR901944-1G APOSOR901944-250MG
(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
(4-nitropyridin-2-yl)methanol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,123 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774099
CAS Number: 98197-88-7