Stampa…
tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-3,4-dihydroquinoline-4(2H)-one
OR901923-1G OR901923-5G
APOSOR901923-1GEA 181 EUR
APOSOR901923-1G APOSOR901923-5G
tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
Peso molecolare: 247,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10697721
CAS Number: 179898-00-1