Stampa…
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901895-1G OR901895-5G
APOSOR901895-1GEA 444 EUR
APOSOR901895-1G APOSOR901895-5G
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277295
CAS Number: 885168-12-7