Stampa…
2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901890-1G OR901890-5G
APOSOR901890-1GEA 147 EUR
APOSOR901890-1G APOSOR901890-5G
2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
2-tert-Butoxy-p-picoline
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18914537
CAS Number: 57883-15-5