Stampa…
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901885-100G OR901885-25G OR901885-5G
APOSOR901885-100GEA 633 EUR
APOSOR901885-100G APOSOR901885-25G APOSOR901885-5G
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
Formula: C₈H₁₃N₃S
Peso molecolare: 183,274 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11055263
CAS Number: 187533-52-4