Stampa…
3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(6-Chloropyridazin-3-yl)acetamide
OR901881-1G OR901881-5G
APOSOR901881-1GEA 190 EUR
APOSOR901881-1G APOSOR901881-5G
3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
3-Acetamido-6-chloropyridazine
Formula: C₆H₆ClN₃O
Peso molecolare: 171,584 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835313
CAS Number: 14959-31-0