Stampa…
3-Methoxy-5-phenylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901878-1G OR901878-250MG
APOSOR901878-1GEA 364 EUR
APOSOR901878-1G APOSOR901878-250MG
3-Methoxy-5-phenylpyridine 98%
3-Methoxy-5-phenylpyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14702089
CAS Number: 53698-52-5