Stampa…
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901872-1G OR901872-250MG
APOSOR901872-1GEA 434 EUR
APOSOR901872-1G APOSOR901872-250MG
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18255108
CAS Number: 956276-47-4