Stampa…
6-Chloro-8-methylquinoline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901870-10G OR901870-1G OR901870-5G
APOSOR901870-10GEA 502 EUR
APOSOR901870-10G APOSOR901870-1G APOSOR901870-5G
6-Chloro-8-methylquinoline 96%
6-Chloro-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
Peso molecolare: 177,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10686879
CAS Number: 19655-50-6