Stampa…
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901868-1G OR901868-5G
APOSOR901868-1GEA 168 EUR
APOSOR901868-1G APOSOR901868-5G
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02929371
CAS Number: 39065-49-1