Stampa…
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-nitropyridine
OR901858-1G OR901858-250MG OR901858-5G
APOSOR901858-1GEA 121 EUR
APOSOR901858-1G APOSOR901858-250MG APOSOR901858-5G
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
3,5-dichloro-2-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,988 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06254585
CAS Number: 610278-88-1