Stampa…
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-(cyanomethyl)pyridine
OR901849-1G OR901849-250MG
APOSOR901849-1GEA 195 EUR
APOSOR901849-1G APOSOR901849-250MG
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197.032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08706174
CAS Number: 112575-11-8