Stampa…
2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethyl-3-nitropyridin-4-ol
OR901841-10G OR901841-1G OR901841-5G
APOSOR901841-10GEA 684 EUR
APOSOR901841-10G APOSOR901841-1G APOSOR901841-5G
2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol 97%
2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18253578
CAS Number: 13603-45-7