Stampa…
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901840-1G OR901840-250MG
APOSOR901840-1GEA 87.3 EUR
APOSOR901840-1G APOSOR901840-250MG
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine
Formula: C₅H₆ClN₃O
Peso molecolare: 159,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234095
CAS Number: 14369-14-3