Stampa…
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901836-1G OR901836-5G
APOSOR901836-1GEA 102 EUR
APOSOR901836-1G APOSOR901836-5G
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide
Formula: C₆H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977414
CAS Number: 20173-49-3