Methyl 5-amino-6-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 5-amino-6-chloronicotinate
Formula:
C₇H₇ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02180841 CAS Number: 211915-96-7 |