Stampa…
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901798-1G OR901798-250MG
APOSOR901798-1GEA 195 EUR
APOSOR901798-1G APOSOR901798-250MG
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate 95%
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257959
CAS Number: 1256835-20-7