3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901782-1G
OR901782-5G
APOSOR901782-1GEA
155
EUR
APOSOR901782-1G
APOSOR901782-5G
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol
Formula:
C₆H₅Cl₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18783194 CAS Number: 22109-55-3 |