Stampa…
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
OR901758-1G OR901758-250MG OR901758-5G
APOSOR901758-1GEA 248 EUR
APOSOR901758-1G APOSOR901758-250MG APOSOR901758-5G
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
Peso molecolare: 187,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374349
CAS Number: 214977-38-5