Stampa…
2-Chloro-4-morpholinopyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901747-1G OR901747-5G
APOSOR901747-1GEA 255 EUR
APOSOR901747-1G APOSOR901747-5G
2-Chloro-4-morpholinopyridine 97%
2-Chloro-4-morpholinopyridine
Formula: C₉H₁₁ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923071
CAS Number: 937202-67-0