Stampa…
6-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901728-10G OR901728-1G OR901728-5G
APOSOR901728-10GEA 648 EUR
APOSOR901728-10G APOSOR901728-1G APOSOR901728-5G
6-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
6-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062856
CAS Number: 83621-01-6