6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901724-100G
OR901724-25G
OR901724-5G
APOSOR901724-100GEA
633
EUR
APOSOR901724-100G
APOSOR901724-25G
APOSOR901724-5G
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₁N·ClH Peso molecolare: 193,673 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17214294 CAS Number: 1255574-45-8 |