Stampa…
3-Bromopyridine-2-thiol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromopyridine-2(1H)-thione
OR901714-1G OR901714-5G
APOSOR901714-1GEA 162 EUR
APOSOR901714-1G APOSOR901714-5G
3-Bromopyridine-2-thiol 98%
3-Bromopyridine-2-thiol
Formula: C₅H₄BrNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14651478
CAS Number: 65938-86-5