Stampa…
2-Methoxy-6-phenylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901685-1G OR901685-5G
APOSOR901685-1GEA 145 EUR
APOSOR901685-1G APOSOR901685-5G
2-Methoxy-6-phenylpyridine 95%
2-Methoxy-6-phenylpyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044374
CAS Number: 35070-08-7