Stampa…
2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901678-1G OR901678-5G
APOSOR901678-1GEA 168 EUR
APOSOR901678-1G APOSOR901678-5G
2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
2-Methoxy-8-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660313
CAS Number: 885687-65-0