Stampa…
N-tert-Butylnicotinamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901670-1G OR901670-25G OR901670-5G
APOSOR901670-1GEA 125 EUR
APOSOR901670-1G APOSOR901670-25G APOSOR901670-5G
N-tert-Butylnicotinamide 96%
N-tert-Butylnicotinamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00707839
CAS Number: 15828-08-7