Stampa…
8-Chloroquinolin-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901653-100G OR901653-25G
APOSOR901653-100GEA 328 EUR
APOSOR901653-100G APOSOR901653-25G
8-Chloroquinolin-2-ol 98%
8-Chloroquinolin-2-ol
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179.603 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427166
CAS Number: 23981-25-1