Stampa…
2,4-Dimethoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901626-10G OR901626-1G OR901626-25G
APOSOR901626-10GEA 123 EUR
APOSOR901626-10G APOSOR901626-1G APOSOR901626-25G
2,4-Dimethoxypyridine 98%
2,4-Dimethoxypyridine
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646187
CAS Number: 18677-43-5