Stampa…
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxy-4-methylpyridine, 5-Chloro-2-hydroxy-4-picoline
OR901598-1G OR901598-5G
APOSOR901598-1GEA 130 EUR
APOSOR901598-1G APOSOR901598-5G
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375093
CAS Number: 886364-92-7