Stampa…
1,5-Naphthyridin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901584-1G OR901584-5G
APOSOR901584-1GEA 170 EUR
APOSOR901584-1G APOSOR901584-5G
1,5-Naphthyridin-2(1H)-one 98%
1,5-Naphthyridin-2(1H)-one
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11877925
CAS Number: 10261-82-2