Stampa…
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901582-1G OR901582-250MG
APOSOR901582-1GEA 481 EUR
APOSOR901582-1G APOSOR901582-250MG
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11215482
CAS Number: 53004-19-6